Learn More
MEDICOM Kolmi™ Skidguard PP+PE recycelte Überschuhe
Artikelnummer. 31781298 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Weiß, Blau
Packungsgröße:
400 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31781298 Weiß, Blau 400 Stück
18886688 Weiß -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781298 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 10.040R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.34 €
    51.93 € / 400 Stück
    Sparen 11.41 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Recycelte XL-Schuhbezüge bieten dank recycelter KOLMI™ SkidGuard Materialien und einer leistungsstarken PE-Sohle einen widerstandsfähigen Rutschschutz.
  • Der hydrophobe Spinnverband des Schuhbezugs besteht zu 90 % aus recyceltem Material
  • Die PE-Sohle enthält mindestens 50 % Material aus recyceltem Ursprungs
  • Die PE-Sohle sorgt für guten mechanischen Widerstand und sorgt gleichzeitig für eine ausgezeichnete Bodenhaftung
  • Ihre anatomischen Formen ermöglichen es ihnen, sich an alle Arten von Schuhen und Morphologien anzupassen, besonders wenn sie ohne Schuhe verwendet werden, insbesondere im medizinischen Bereich
Spezifikation
Größe XL
Material Polyethylen, Polypropylen
Latex Free Ja
Farbe Weiß, Blau
Einwegprodukt Polyethylen
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher