Learn More
MEDICOM Safetouch™ Vitals puderfreie Latexhandschuhe
Artikelnummer. 31781299 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781299 Extraklein 1000 Stück
31781285 Klein 1000 Stück
31781382 Mittel 1000 Stück
31781312 Groß 1000 Stück
31781392 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781299 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1122A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.46 €
    55.30 € / 1000 Stück
    Sparen 12.16 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der puderfreie Safetouch™ Vitals Latexhandschuh sorgt für Fingerfertigkeit und eine zuverlässige Barriere gegen Mikroorganismen, während er Reizungen begrenzt.
  • Hohe Elastizität und sehr gute Geschicklichkeit
  • Wasserdichter und luftdichter Handschuh
  • Latex bietet eine ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit
  • Kontraindikatio: Latex ist ein natürliches Material, das allergene Proteine enthält
  • Empfohlen in medizinischen und industriellen Umgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Einweghandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Länge (metrisch) 240 mm