Learn More
MEDICOM Kolmi™ Vitalwerte Typ-IIR-Bindemaske
Artikelnummer. 31781301 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781301 Einheitsgröße 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781301 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. M3310140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.18 €
    31.30 € / 300 Stück
    Sparen 6.88 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolmi™ Vitals-Typ-IIR-Maske: schützt andere und den Träger vor biologischen Flüssigkeitsspritzern mit einer zuverlässigen Passform.
  • Schützt die Umwelt vor Tröpfchen, die vom Träger ausgestoßen werden, und bietet Schutz vor Spritzern biologischer Flüssigkeiten
  • Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (BFE, PFE und VFE getestet)
  • Kolmi Masken verfügen über das exklusive Origami-Falten für mehr Komfort und eine ideale Passform auf dem Gesicht des Trägers
  • Mit einem breiten und ultraflexiblen Nasenstreifen sorgen sie für eine hervorragende Passform am Gesicht und begrenzen effektiv das Auslaufen um die Nase, wodurch das Beschlagen deutlich reduziert wird
  • Hypoallergen
Spezifikation
Produkttyp Medizinische/prozedurale Gesichtsmaske
Farbe Blau
Fastening Type Binder
Material Polypropylen
Größe Einheitsgröße
Sterilität Unsteril
Modell Plissiert