Learn More
MEDICOM Safetouch™ Vitals Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 31781313 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781313 Extraklein 1000 Stück
31781319 Klein 1000 Stück
31781411 Mittel 1000 Stück
31781378 Groß 1000 Stück
31781330 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781313 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1193NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35 €
    39.64 € / 1000 Stück
    Sparen 8.71 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeTouch™ Vitalwerte-Nitril-Untersuchungshandschuh (PSA, Kat. III und MD) bieten wichtigen Schutz und gute Geschicklichkeit für den täglichen Gebrauch.
  • Gute Fingerfertigkeit
  • Ausgezeichneter Griff bei nassen und trockenen Bedingungen dank strukturierter Finger
  • Empfohlen in medizinischen und industriellen Umgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.07 mm