Learn More
MEDICOM Safewear PP Gown 25 g/m2, Snap
Artikelnummer. 31781320 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781320 S 50 Stück
31781380 M 50 Stück
31781337 L 50 Stück
31781303 XL 50 Stück
31781335 2XL 50 Stück
31781390 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31781320 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 40.302/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.22 €
    35.44 € / 50 Stück
    Sparen 7.78 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Polypropylen-Hygienehemd ist bequem, leicht und atmungsaktiv und wurde entwickelt, um Verschmutzungen in professionellen Umgebungen zu begrenzen.
  • Einweg-Hygiene-Laborkittel schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners kommen (Hautschuppen, Haare, Schweiß usw.).
  • Sie sind für HACCP-Verfahren geeignet
  • Sie helfen dem Betreiber, sich vor dem Risiko von Flecken zu schützen, die mit seiner Tätigkeit zusammenhängen
Spezifikation
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Modell Knielang
Anzahl Taschen Keine