Learn More
MEDICOM Kolmi™ Feeldry Typ-II-Bindemaske
Artikelnummer. 31781325 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
Packungsgröße:
360 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781325 Einheitsgröße 360 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781325 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. M2410140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32 €
    44.53 € / 360 Stück
    Sparen 9.79 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolmi™ Feeldry Typ-II-Maske: schützt andere vor Tröpfchen mit hoher Filtration und langlebigem Komfort dank der Feeldry-Technologie.
  • Schützt die Umwelt vor Tröpfchen, die vom Träger ausgestoßen werden
  • Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (BFE, PFE und VFE)
  • Kolmi Masken verfügen über das exklusive Origami-Falten für mehr Komfort und eine ideale Passform auf dem Gesicht des Trägers
  • Mit einem breiten und ultraflexiblen Nasenstreifen sorgen sie für eine hervorragende Passform am Gesicht und begrenzen effektiv das Auslaufen um die Nase, wodurch das Beschlagen deutlich reduziert wird
  • Für maximalen Komfort ist die innere Schicht aus einem Material gefertigt, das Reizungen im Gesicht begrenzt
  • Mit der Feeldry-Technologie wurde die innere Schicht speziell entwickelt, um Schweiß aufzunehmen und das Gefühl von Feuchtigkeit im Inneren der Maske zu vermeiden
  • Hypoallergen
Spezifikation
Produkttyp Medizinische/prozedurale Gesichtsmaske
Farbe Blau
Fastening Type Binder
Material Polypropylen
Größe Einheitsgröße
Sterilität Unsteril
Modell Plissiert