Learn More
MEDICOM Safewear PE-Schürze, 30 μm
Artikelnummer. 31781327 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31781327 Weiß 1000 Stück
31781342 Blau 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31781327 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 50.401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.99 €
    65.58 € / 1000 Stück
    Sparen 14.41 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyethylen-Schürze mit dehnbaren PE-Bindern gewährleistet hygienischen und praktischen Schutz mit einem Einzeldosiersystem.
  • Verbunden mit widerstandsfähigen, ausdehnbaren PE-Links
  • Verteilungssystem einzeln, um eine Kontamination der gesamten Charge zu vermeiden, wenn die Schürze aus dem Spenderbeutel genommen wird
  • Möglichkeit der Farbcodierung
  • Es passt sich verschiedenen Körperformen an
  • Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Verstellbare Schwellen
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 120 x 70 cm