Learn More
MEDICOM Integra PVC High Risk Handschuhe
Artikelnummer. 31781339 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
200 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781339 Groß 200 Stück
31781393 Mittel 200 Stück
31781368 Klein 200 Stück
31781420 Extragroß 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781339 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 30.G52N/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.92 €
    800.12 € / 200 Stück
    Sparen 175.80 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Integra PVC High Risk Handschuh besteht aus der Kategorie-III-PSA und schützt dank seiner wasserdichten 400-mm-Manschette effektiv vor mechanischen und chemischen Risiken.
  • Der PVC-Handschuh ist darauf ausgelegt, die Hände vor mechanischen und chemischen Gefahren zu schützen
  • Der Handschuh besteht aus weißem PVC mit einer langen, durchscheinenden PVC-Manschette von 400 mm Länge
  • Der Handschuh ist wasserdicht und luftdicht
  • Es wird besonders für den Einsatz in der chemischen Industrie, Instandhaltung und Schwerindustrie empfohlen: Landwirtschaft, Bauwesen, Abfallsammlung, Wäscherei und industrielle Reinigung
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Farbe Weiß
Latex Free Ja
Material PVC
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe Groß