Learn More
MEDICOM Safetouch™ X'Tra Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 31781340 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781340 Groß 500 Stück
31781295 Mittel 500 Stück
31781405 Klein 500 Stück
31781401 Extragroß 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781340 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 30.350N/L
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeTouch™ X'Tra liefert Spitzenleistung mit langer Manschette, doppelter Chlorierung und Griff in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Optimaler Komfort und Geschicklichkeit
  • Lange Manschette 355 mm
  • Ausgezeichneter Griff bei nassen und trockenen Bedingungen dank strukturierter Finger
  • Schützt vor Mikroorganismen, radioaktiver Kontamination und schützt den Träger vor getesteten Chemikalien
  • Innen- und Außenchlorierung für einfaches Anziehen und doppeltes Handschuhtragen
  • Empfohlen in Kernlaboren gegen radioaktive Kontamination
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.15 mm