Learn More
MEDICOM Safetouch™ Platin-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 31781344 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781344 Extraklein 1000 Stück
31781315 Klein 1000 Stück
31781293 Mittel 1000 Stück
31781302 Groß 1000 Stück
31781410 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781344 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1174NA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeTouch™ Ein Platin-Nitrilhandschuh bietet dank hoher Elastizität und zuverlässigem Griff hohe Präzision und ist ideal für technische Verfahren.
  • Große Elastizität und optimaler Komfort
  • Bietet einen ausgezeichneten Grip auf Objekte und erleichtert deren Handhabung
  • Wasserdichter und luftdichter Handschuh
  • Empfohlen in medizinischen, industriellen und agrarwirtschaftlichen Umgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.07 mm