Learn More
MEDICOM Kolmi™ Softex Typ IIR Bindemaske
Artikelnummer. 31781366 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781366 Einheitsgröße 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781366 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. M3110140
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolmi™ Softex Typ IIR-Maske: schützt andere und den Träger vor biologischen Flüssigkeitsspritzern mit verstärktem Komfort.
  • Schützt die Umwelt vor Tröpfchen, die vom Träger ausgestoßen werden, und schützt gleichzeitig vor Spritzern biologischer Flüssigkeiten
  • Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (getestet auf BFE, PFE und VFE)
  • Kolmi Masken verfügen über das exklusive Origami-Falten für mehr Komfort und eine ideale Passform auf dem Gesicht des Trägers
  • Mit einem breiten und ultraflexiblen Nasenstreifen sorgen sie für eine hervorragende Passform am Gesicht und begrenzen effektiv das Auslaufen um die Nase, wodurch das Beschlagen deutlich reduziert wird
  • Für maximalen Komfort ist die innere Schicht mit Softex-Technologie gestaltet, die Gesichtsreizungen minimiert und bei längerer Nutzung, selbst bei Bartkontakt, nicht abnutzt
  • Hypoallergen
  • NEUE VERPACKUNG: Jede Bindung wird unter jeder Maske gefaltet, um eine einfache und saubere Einzelabnehmung zu gewährleisten
Spezifikation
Produkttyp Medizinische/prozedurale Gesichtsmaske
Farbe Blau
Fastening Type Binder
Material Polypropylen
Größe Einheitsgröße
Sterilität Unsteril
Modell Plissiert