Learn More
MEDICOM Safewear PE Apron Rolls, 18 μm
Artikelnummer. 31781372 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781372 Universal 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781372 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 50.101R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.96 €
    47.51 € / 1000 Stück
    Sparen 10.45 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyethylen-Schürze auf der Spenderrolle ist eine wirtschaftliche und hygienische Lösung, ausgestattet mit dehnbaren PE-Bindern und geeignet für Lebensmittelkontakt.
  • Befestigt mit widerstandsfähigen, dehnbaren PE-Bindern
  • Vertriebsrollen-Verpackung, um eine Kontamination der gesamten Charge beim Entfernen der Schürze zu verhindern
  • Auch in einem Einzelverteilungssystem erhältlich
  • Passt sich verschiedenen Körperformen an
  • Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Verstellbare Schwellen
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 117 x 69 cm