Learn More
MEDICOM Herkul™ Grip Extra Strong Nitril-Handschuhe
Artikelnummer. 31781377 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781377 Extragroß 1000 Stück
31781317 2XL 1000 Stück
31781417 Mittel 1000 Stück
31781326 Groß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781377 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. HORNG8N10XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.15 €
    130.23 € / 1000 Stück
    Sparen 18.92 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der orangefarbene Herkul™ Grip Extra Strong Nitrilhandschuh kombiniert verbesserte Sicht und außergewöhnlichen 3D-Grip für intensive Fahrzeug- und Industriearbeit.
  • Einzigartige 3D-texturierte Oberfläche
  • Guter Grip auf öligem Untergrund
  • Maximale Fingerfertigkeit
  • Sehr dicker Handschuh für größere Haltbarkeit
  • Hoher Schutz vor Chemikalien (JKPT)
  • Schnelles Anziehen
  • Eng anliegende Manschette für besseren Komfort
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.26 mm