Learn More
MEDICOM Safetouch™ Vitals Nitrilhandschuhe, 200er-Pack
Artikelnummer. 31781381 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
2000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781381 Extraklein 2000 Stück
31781347 Klein 2000 Stück
31781338 Mittel 2000 Stück
31781370 Groß 2000 Stück
31781350 Extragroß 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781381 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1191NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.43 €
    76.34 € / 2000 Stück
    Sparen 11.09 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeTouch™ Vitals X200 kombiniert gute Geschicklichkeit mit wertvoller 200-Handschuh-Verpackung, wodurch Lagerung, Transport und Verbrauchsmaterialien optimiert werden.
  • Gute Fingerfertigkeit
  • Ausgezeichneter Griff bei nassen und trockenen Bedingungen dank strukturierter Finger
  • Bequeme Verpackung mit 200 Handschuhen pro Schachtel, die Lagerplatz, Transportkosten und Verpackungsabfälle reduziert
  • Empfohlen für medizinische und industrielle Umgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.07 mm