Learn More
MEDICOM Hop'Safe Pro Overalls Typ 5/6
Artikelnummer. 31781386 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781386 L 25 Stück
31781425 XL 25 Stück
31781362 2XL 25 Stück
31781358 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781386 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 40.061/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.90 €
    206.52 € / 25 Stück
    Sparen 45.38 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hop'Safe Pro Overall bietet atmungsaktiven chemischen Schutz mit Kapuze, versiegelten Nähten und Verstärkungen für anspruchsvolle Umgebungen.
  • Kapuzenmodell mit Klebeklappe am Reißverschluss
  • Gummis an Handgelenken und Knöcheln, Kapuze und Taille
  • Leichtgewichtig und flexibel
  • Knieverstärkung
  • Integrierte Daumenschlaufen
  • Integrierte Stiefel
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf
  • Außennähte für zusätzlichen Komfort
  • Nähte, die mit Klebstoff bedeckt sind, um einen besseren Schutz gegen das Eindringen von flüssigen und festen Chemikalien sowie Asbeststaub zu gewährleisten (gemäß den Anforderungen des Dekrets vom 7. März 2015)
  • Der Anzug bietet eine gute Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Produkttyp Kapuzen-Overalls mit angebrachten Stiefeln
Größe L
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Standard
Knöchelform Angesetzte Stiefel
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Versiegelt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Flüssig