Learn More
MEDICOM Safewear PP Gown 25 g/m2, Reißverschluss
Artikelnummer. 31781387 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Förpackningsstorlek:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Größe Förpackningsstorlek
31781387 S 50 Stück
31781373 M 50 Stück
31781296 L 50 Stück
31781371 XL 50 Stück
31781423 2XL 50 Stück
31781421 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31781387 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 40.633/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.91 €
    36.82 € / 50 Stück
    Sparen 8.09 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Der Polypropylen-Hygienekittel ist bequem, leicht und atmungsaktiv, mit Kragen und Reißverschluss für praktische Nutzung.
  • Einweg-Hygiene-Laborkittel schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners kommen (Hautschuppen, Haare, Schweiß usw.).
  • Sie sind für HACCP-Verfahren geeignet
  • Sie helfen dem Betreiber, sich vor dem Risiko von Flecken zu schützen, die mit seiner Tätigkeit zusammenhängen
Specifikationer
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Modell Knielang
Anzahl Taschen Keine
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.