Learn More
MEDICOM Safetouch™ Schlanke Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 31781397 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781397 Extraklein 1000 Stück
31781416 Klein 1000 Stück
31781304 Mittel 1000 Stück
31781364 Groß 1000 Stück
31781287 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31781397 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 1175NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.60 €
    52.04 € / 1000 Stück
    Sparen 7.56 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SafeTouch™ Der schlanke Nitrilhandschuh sorgt für Präzision und hohen Komfort für technische Aufgaben, die Empfindlichkeit und Kontrolle erfordern.
  • Große Elastizität
  • Bietet exzellenten Grip an Objekten und erleichtert deren Handhabung
  • Ultra bequem
  • Wasserdichter und luftdichter Handschuh
  • Empfohlen in medizinischen, industriellen und agrarwirtschaftlichen Umgebungen
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.07 mm