Learn More
MEDICOM Herkul™ Grip Starke Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 31781406 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781406 Extragroß 1000 Stück
31781356 2XL 1000 Stück
31781396 Mittel 1000 Stück
31781400 Groß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781406 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. HBKNG6N10XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.51 €
    126.18 € / 1000 Stück
    Sparen 18.33 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Herkul™ Grip Strong Nitrilhandschuh bietet dank seiner 3D-Textur außergewöhnlichen Grip auf öligen Oberflächen und ist ideal für anspruchsvolle Autofahrten.
  • Einzigartige 3D-texturierte Oberfläche
  • Guter Grip auf öligen Oberflächen
  • Maximale Fingerfertigkeit
  • Sehr dicker Handschuh für größere Haltbarkeit
  • Hoher Schutz vor Chemikalien (JKPT)
  • Schnelles Anziehen
  • Enge Manschette für besseren Komfort
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0.23 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.26 mm