Learn More
MEDICOM Safewear PE T-Shirt Schürze
Artikelnummer. 31781412 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781412 Universal 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781412 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. 50.002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.43 €
    64.12 € / 200 Stück
    Sparen 9.31 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyethylen-Schürze ist einfach anzuziehen und bietet einfachen, effektiven Schutz mit einer großen Abdeckung bis zu den Knöcheln.
  • Einfach zu bedienen, es lässt sich sehr leicht anziehen
  • Bietet ausreichenden Schutz ähnlich wie Standardschürzen
  • Groß
  • Es reicht bis zu den Knöcheln
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Polyethylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Verstellbare Schwellen
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 140 x 75 cm