Learn More
MEDICOM Kolmi™ Vitalwerte Typ-II-Ohrschlaufenmaske
Artikelnummer. 31781426 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Einheitsgröße
Packungsgröße:
960 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781426 Einheitsgröße 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31781426 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. M1310140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.94 €
    65.44 € / 960 Stück
    Sparen 9.50 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolmi™ Vitalwert-Typ-II-Maske: schützt andere vor Tröpfchen; hohe Filtration und bequeme Passform dank Origami-Falten.
  • Schützt die Umwelt vor Tröpfchen, die vom Träger ausgestoßen werden
  • Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (BFE, PFE und VFE getestet)
  • Kolmi Masken verfügen über das exklusive Origami-Falten und Smile-Schweißen für mehr Komfort und eine ideale Passform im Gesicht des Trägers
  • Hypoallergen
Spezifikation
Produkttyp Medizinische/prozedurale Gesichtsmaske
Farbe Blau
Fastening Type Ohrschlaufen
Material Polypropylen
Größe Einheitsgröße
Sterilität Unsteril
Modell Plissiert