Learn More
Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-165954 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 10119110
Marke: Corning™ 4873
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus modifiziertem Polystyrol für Festigkeit. Corning™ Costar™ sterile Einweg-Reagenzien-Reservoirs sind ideal für die wiederholte Befüllung von Mehrkanalpipetten.
  • Der Boden des Reservoirs führt in einen runden, tiefen Punkt, damit das gesamte Lösungsmittel genutzt wird
  • 50 ml: 145 × 70 × 28 mm
  • 100 ml: 145 × 85 × 35 mm
  • Für 1-, 8- oder 12-Kanal-Pipetten
  • Einzeln verpackt oder in einer Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (metrisch) 100 ml
Abmessungen (L x B x H) 14.5 x 8.5 x 3.5 cm
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (metrisch) 145 mm
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Verpackung Einzeln verpackt
Breite (metrisch) 88,5 mm
Einwegprodukt Ja
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato