Learn More
Thermo Scientific™ Verso cDNA-Synthese-Kit
Artikelnummer. p-4526924
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
40 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
40 Reaktionen
Artikelnummer. 11822113
Marke: Thermo Scientific™ AB1453A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie eine robuste Transkription von RNA durch, um einen vollständigen cDNA-Pool zu schaffen.
Das Verso System erzielt eine robuste und empfindliche reverse Transkription durch die Kombination aus einem hochaffinen RT-Enzym, einer einzigartigen RNA-Priming-Methode und einem optimierten Puffersystem. Das Verso RT-Enzym hat eine hohe RNA-Template-Affinität und reduzierte RNase-H-Aktivität und kann so auch Abschnitte mit hoher Sekundärstruktur transkribieren. Die integrierte Priming-Methode Anchored Oligo dT erhöht nochmals die Empfindlichkeit durch eine höhere Transkriptionseffizienz, und der cDNA-Synthesepuffer wurde auf das Erreichen eines vollständigen und vielfältigen cDNA-Pools optimiert.
Das Verso-System erzielt eine robuste und empfindliche reverse Transkription durch die Kombination aus einem hochaffinen RT-Enzym, einer einzigartigen RNA-Priming-Methode und einem optimierten Puffersystem. Das Verso RT-Enzym hat eine hohe RNA-Template-Affinität und reduzierte RNase-H-Aktivität und kann so auch Abschnitte mit hoher Sekundärstruktur transkribieren. Die integrierte Priming-Methode „Anchored Oligo dT“ erhöht nochmals die Empfindlichkeit durch eine höhere Transkriptionseffizienz, und der cDNA-Synthesepuffer wurde auf das Erreichen eines vollständigen und vielfältigen cDNA-Pools optimiert.
  • Hochempfindlich mit breitem Dynamikbereich: geeignet für die reverse RNA-Transkription mit einer eingesetzten Menge von 1 pg bis 1 μg
  • 75 % kürzere Protokollzeiten (bis zu 30 Minuten) dank effizienter RT-Reaktion
  • Einzigartige Priming-Strategie für mehr Effizienz und große Template-Flexibilität
  • Das RT-Enzym mit hoher Affinität transkribiert effektiv durch schwierige RNA-Sequenzen
  • Großer Arbeitstemperaturbereich (42 °C bis 57 °C) zur erfolgreichen Bearbeitung GC-reicher und anderer schwieriger Templates
  • Der im Lieferumfang enthaltene RT Enhancer verhindert die Übertragung genomischer DNA, wodurch eine separate DNase-I-Behandlung überflüssig wird
  • RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
  • Kann für eine vollständige 2-Schritt-RT-PCR mit jedem PCR-Kit gekoppelt werden
cDNA-Synthese-Kit
  • Enthält RT-Enzymgemisch mit RNase-Inhibitor, 5X RT-Puffer, Random-Hexamere, Anchored Oligo dT, 20 mM dNTPs und RT-Enhancer. (Zur Verwendung in 2-stufigen RT-PCR-Anwendungen zur Erstellung eines vollständigen cDNA-Pools vor der PCR. Zur Untersuchung mehrerer Gene können Aliquote aus diesem Pool in separaten PCR-Assays verwendet werden.)
Kompatibel mit:
  • Verso 1-Step-RT-PCR-Mastermixes
Empfohlen für:
  • 2-Step-RT-PCR, Einzelstrang-cDNA-Synthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
• RT Enzymgemisch mit RNase-Inhibitor
• 5X-RT-Puffer
• Random Hexamers
• Anchored Oligo (dT)
• 20 mM dNTPs
• RT-Enhancer
Lagerung bei –20 °C.
Format Kit
Reaktionsgeschwindigkeit 30 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C
Menge 40 x 20 μl-Reaktionen
Reverse Transkriptase Verso
Ribonuklease-H-Aktivität Ja
Versandbedingung Nass- oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 40 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 11 kb
Ausgangsmaterial RNA