Learn More
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4529305 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innenbreite (angloamerikanisch):
2,95 ft.
4 ft.
4,92 ft.
6 ft.
Innenbreite (metrisch):
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10795194
Marke: Thermo Scientific™ 51025411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke sind führend in ihrer Klasse bei Energieverbrauch, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und überzeugen zudem durch höchste Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit.
Die Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ biologischen Sicherheitswerkbänke der Klasse II bieten ein intelligentes Design mit höchster Funktionalität und gewährleisten einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb. Die verwendeten Gleichstrommotoren verbrauchen wenig Energie und sorgen durch die geringe Wärmeabgabe für eine angenehme Arbeitsumgebung. Alle MSC-Advantage Modelle sind nach der Sicherheitsnorm EN 12469 unabhängig getestet und zertifiziert.
Die MSC-Advantage erfüllt alle Anforderungen der Sicherheitsnorm EN 12469 und wurde unabhängig vom TÜV Nord getestet und zertifiziert.
  • Erhältlich mit 120 und 180 cm Arbeitsraumbreite
  • Mit Mikroprozessorsteuerung
  • Aus sitzender Arbeitsposition gut sichtbares Front-Display zeigt kontinuierlich Zuluft- bzw. Umluftgeschwindigkeiten sowie den Filterstatus an
  • Der exklusive Performancefactor weist darauf hin, wenn eine Wartung erforderlich ist
  • Das patentierte Frontfenster ist für eine Arbeitshöhe von 20 cm konzipiert und kann bis maximal 53 cm geöffnet werden; Zur Reinigung der Innenseite einfach verschiebbar Ergonomische, um 10° abgeschrägte Frontscheibe bietet erhöhten Anwenderkomfort sowie ermüdungsfreies Arbeiten Einzigartige Luftströmungstechnologie in Verbindung mit intelligenten Lüftern verbessern die Energieeffizienz, den Betrieb und die Wartungsfreudlichkeit; maximaler Probenschutz Haupt-/Abluftfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,99% bei 0,3μm Partikelgröße
  • Alle Wartungs- und Servicearbeiten können frontseitig und dadurch schnell und kostensparend ausgeführt werden Geringe Betriebsgeräusche von weniger als <55 dBA tragen zu einer angenehme Arbeitsumgebung bei Segmentierte Arbeitsplatten aus Edelstahl sind zum Reinigen bzw. Autoklavieren leicht entnehmen Standardmäßige Armstützen verhindern ein unbeabsichtigtes Abdecken der Lufteintrittsöffnung
  • Die überdurchschnittlich große Arbeitsfläche (0,56 m2 bzw. 0,84 m2) erhöht die Produktivität Abgerundete Kanten im gesamten Werkbankbereich senken das Verletzungsrisiko während der Reinigung, Wartung bzw. Reparatur praktisch auf Null
Zubehör: programmierbares UV-Licht, einteilige Arbeitsplatte, mehrerer Untergestellvarianten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12469, von TÜV Nord, LNE (0.9 und 1.2 m). EN 12469, von TÜV Nord (1.5 und 1.8 m)
Innenbreite (metrisch) 1,2 m
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank
Geräuschpegel < 59 dBA
Steckdosen Eine Doppelsteckdose, rechte Seite
Außenbreite (angloamerikanisch) 51,1 in.
Abluftfilter HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % bei einer Partikelgröße von 0,3 μm
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Außenbreite (metrisch) 130 cm
Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung < 40 W
Anschlüsse TÜV-zugelassen
Innenbreite (angloamerikanisch) 4 ft.
Außenhöhe (metrisch) 152 cm
Außentiefe (metrisch) 80 cm
Spannung 230 V
Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung 200 W