Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-Well Packung
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Inhalt und Lagerung:
PC (Tower)
PC/Laptop
Description
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Echtzeit-PCR-System verfügt über alle Funktionen des QS6 FLEX Systems und über intelligente Funktionen für einen intelligenten, innovativen und fortschrittlichen Arbeitsablauf im Labor. Dazu gehören:
- Gesichtserkennung, freihändiges Anmelden und Zugriff auf Ihr persönliches Profil
- Freihändige Bedienung; Durchführen grundlegender Operationen mit Sprachbefehlen
- Intelligenter RFID-Plattenablauf (Radio Frequency Identification); 2 integrierte RFID-Lesegeräte zur Erkennung und Dekodierung von Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
- Smart Help; Für eine schnellere, effizientere und effektivere Lösungsfindung bei Instrumenten- und Anwendungsproblemen
- Smart Remote Support; Ein Echtzeit-Audio-/Video-Kollaborationstool und ein erweitertes Remote-Desktop-Support-Tool, das die Ausfallzeiten von Geräten von Tagen auf Minuten reduziert
- Hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Instrumenten.
- Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
Specifications
Specifications
| Blockformat | Austauschbar |
| Format | 96-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™, ViiA™ 6-System |
| Produktlinie | QuantStudio™ 6 PRO |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall |
| Gewährleistung | 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |