Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time-PCR-System, erweitertes Garantiepaket, 96-Well, 0,2 ml
Código de producto. p-9582018 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Código de producto. unitSize
17192096 1 Stück
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Código de producto. 17192096
Marca: Applied Biosystems™ A44557
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Echtzeit-PCR System liefert innovative intelligente Funktionen für den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) auf einer kompakten Stellfläche. Das Paket umfasst das QuantStudio 7 Pro Real-Time-PCR-System, SmartSmart Orientation und eine 1- oder 3-jährige Garantieverlängerung.
  • Ergänzt den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) um innovative, intelligente Funktionen – alles auf einer kompakten Stellfläche.
  • Das QuantStudio 7 Pro System bietet eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Geräten.
  • Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, hohen Durchsatz und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
  • Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
  • Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
  • Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
  • Eine optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten
  • Das Paket umfasst das QuantStudio 7 Pro Real-Time-PCR-System, SmartSmart Orientation und eine ein- oder dreijährige erweiterte Garantie
  • Die erweiterte Garantie enthält eine umfassende Serviceabdeckung und einen geplanten Wartungsbesuch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Blockformat Austauschbar
Inhalt und Lagerung QuantStudio 7 Pro Real-Time-PCR-System, 96-Well, 0,2-ml-Block mit 3 Jahren erweiterter Garantie und SmartStart Ausrichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler in Echtzeit
Displaytyp 12-Zoll-Farb-Touchscreen
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge System + SmartStart + 3 yr ext warranty
Customer Education 1 Tag am Kundenstandort
Total Service Coverage 1 Jahr Herstellergarantie und 1 Jahr Vor-Ort-Service mit PM
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.