Learn More
Fisherbrand™ P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, 2-Zahn, Zahnstärke, 1.5 mm
Artikelnummer. 11917525
Click to view available options
Dicke (metrisch):
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11917525
Marke: Fisherbrand™ P1PREP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Prep-Kamm mit 2 Zähnen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ P1 -CST-System
Typ Kamm
Anzahl Zähne 2
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Dicke (metrisch) Zähne 1.5 mm