Learn More
P15RS Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen P15RS
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30232990
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35610-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30230067
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-35610-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
P15RS Polyclonal antibody specifically detects P15RS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
P15RS
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
55197
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B-related protein, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B-related protein (p15INK4B-related protein), FLJ10656, HsT3101, MGC19513, p15INK4B-related protein, P15RScyclin-dependent kinase 2B-inhibitor-related protein, regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 1A, regulation of nuclear pre-mRNA domain-containing protein 1A
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 47-276 of human P15RS (NP_001290341.1).,, Sequence:, PVIVEAFKHVSSETDESCKKHLGRVLSIWEERSVYENDVLEQLKQALYGDKKPRKRTYEQIKVDENENCSSLGSPSEPPQTLDLVRALQDLENAASGDAAVHQRIASLPVEVQEVSLLDKITDKESGERLSKMVEDACMLLADYNGRLAAEIDDRKQLTRMLADFLRCQKEALAEKEHKLEEYKRKLARVSLVRKELRSRIQSLPDLSRLPNVTGSHMHLPFAGDIYSED
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.