Learn More
Fisherbrand™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele, mattiertes gekerbtes Glas, 20 cm L x20 cm B x 0.18 Zoll Dicke
Artikelnummer. 12494677 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12494677
Marke: Fisherbrand™ P220FR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
Gießen Sie ein bis fünf Gele gleichzeitig mit der Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel-Gießvorrichtung, einem der einfachsten Geräte zum Gießen von Gradientengelen.
  • Mit einem externen Gradientengerät können Gele einfach gegossen und mit hoher Reproduzierbarkeit wiedergegeben werden
  • Das Design und das Format dieses Geräts bieten jahrelangen Service in Ihrem Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mattiertes gekerbtes Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ P2 -CST-System
Typ Gekerbtes Glas
Dicke (angloamerikanisch) 0.18 Zoll
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm