missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p21/CIP1/CDKN1A Antibody (CL13081) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18554AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
p21/CIP1/CDKN1A Monoclonal antibody specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| p21/CIP1/CDKN1A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P38936, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Phospho Specific | |
| 1026 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13081 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur