missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P2Y12 Monoclonal Antibody (1C2A9)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16375244
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16375244 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16375244

Marke: Invitrogen™ MA531816

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Amino acid sequence of the immunogen is proprietary. This antibody has been tested in indirect ELISA.

P2Y12 belongs to the family of G-protein coupled receptors. This family has several receptor subtypes with different pharmacological selectivity, which overlaps in some cases, for various adenosine and uridine nucleotides. This receptor is involved in platelets aggregation, and is a potential target for the treatment of thromboembolisms and other clotting disorders. Two transcript variants encoding the same isoform have been identified for this gene. Expression of P2Y12 has been reported in platelets, spinal cord, and many brain regions. ESTs for P2Y12 have been isolated from B-cell/lung/testis, brain, embryo, prostate, eye, kidney carcinoma, and colon carcinoma libraries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen P2Y12
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C2A9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% sodium azide
Gen P2ry12
Gen-Zugriffsnummer Q9H244
Gen-Alias 2900079B22Rik; 4921504D23Rik; ADP-glucose receptor; ADPG-R; BDPLT8; Gi-coupled ADP receptor HORK3; G-protein coupled receptor SP1999; HORK3; P2RY12; P2T(AC); P2Y purinoceptor 12; P2Y(12)R; P2Y(AC); P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2y12; P2Y12 platelet ADP receptor; P2YR12; purinergic receptor P2RY12; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 12; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12; purinergic receptor P2Y12; putative G-protein coupled receptor; SP1999
Gensymbole P2ry12
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human P2RY12 expressed in E. coli.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64805
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.