Learn More
P2Y12/P2RY12 Antibody (1C2A9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
236.00 € - 607.00 €
Spezifikation
Antigen P2Y12/P2RY12
Klon 1C2A9
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18014786
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-61749
0.1 mL
607.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18686768
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-61749-0.025ml
0.025 mL
236.00 €
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
P2Y12/P2RY12 Monoclonal specifically detects P2Y12/P2RY12 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
P2Y12/P2RY12
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Mouse
ADPG-R, Gi-coupled ADP receptor HORK3, HORK3P2Y12 platelet ADP receptor, P2T(AC), P2Y purinoceptor 12, P2Y(AC), P2Y(ADP), P2Y(cyc), P2Y12ADP-glucose receptor, purinergic receptor P2RY12, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12, putative G-protein coupled receptor, SP1999G-protein coupled receptor SP1999
P2RY12
IgG1
Protein G purified
1C2A9
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000
Monoclonal
Purified
GPCR
64805
Purified recombinant fragment of human P2RY12 (AA: extra mix) expressed in E. Coli.
Primary
39.4 kDa