Learn More
Novus Biologicals™ P2Y12/P2RY12 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18391470 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18391470 0,1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18391470
Marke: Novus Biologicals™ NBP189673PEP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human P2RY12. The P2Y12/P2RY12 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The P2Y12/P2RY12 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-89673. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 64805
Spezies Human
Reinigungsverfahren Chromatography
Reinheit >80%
Konzentration 0.5mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol P2RY12
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 21kDa
Produkttyp P2Y12/P2RY12
Menge 0,1 mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E.Coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-89673. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen LTNRQPRDKNVKKCSFLKSEFGLVWHEIV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke