Learn More
Novus Biologicals™ P2Y12/P2RY12 Recombinant Protein Antigen
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0,1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10 Milliliter
Descrizione
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human P2RY12. The P2Y12/P2RY12 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The P2Y12/P2RY12 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-89673. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 64805 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | P2RY12 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Vedi altri risultati |
Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto