missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
P2Y6/P2RY6 Polyclonal antibody specifically detects P2Y6/P2RY6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | P2Y6/P2RY6 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | G-coupled nucleotide receptor, MGC15335, P2 purinoceptor, P2Y6 receptor, P2Y6P2Y purinoceptor 6, pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human P2Y6/P2RY6 (NP_789766.1). GFLLPFAALLACYCLLACRLCRQDGPAEPVAQERRGKAARMAVVVAAAFAISFLPFHITKTAYLAVRSTPGVPCTVLEAFAAAYKGTRPFASANSVLDPIL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?