missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P3HT (OPV-Grad – 91-94 % RR), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 17166574
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17166574

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66726.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 104934-50-1 | (C10H14S)n | NaN g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 104934-50-1
Summenformel (C10H14S)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00217686
InChI-Schlüssel DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Poly[3-hexylthiophene-2,5-diyl]
IUPAC-Name 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material P3HT
Menge 1 g
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt