Learn More
P3HT (OPV-Grad – 91-94 % RR), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17176574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17176574 500 mg 500 Milligramm
17166574 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17176574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66726.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104934-50-1 | (C10H14S)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104934-50-1
Summenformel (C10H14S)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00217686
InChI-Schlüssel DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Poly[3-hexylthiophene-2,5-diyl]
IUPAC-Name 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material P3HT
Menge 500 mg
Physikalische Form Fest