Learn More
P4HA3 Antibody (OTI9A2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen P4HA3
Klon OTI9A2
Verdünnung Immunohistochemistry 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306531
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44922-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306306
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44922-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
P4HA3 Monoclonal antibody specifically detects P4HA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
P4HA3
Immunohistochemistry 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-3, 4-PH alpha-3, alpha polypeptide III, collagen prolyl 4-hydroxylase alpha(III), C-P4H alpha III, C-P4Halpha(III), EC 1.14.11.2, Procollagen-proline, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-3, prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide III
Full length human recombiant protein of human P4HA3 (NP_878907) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI9A2
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
283208
IgG1
>95%