Learn More
p53 Ab-8 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12632207 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12632207 7 mL Prediluted 7 Milliliter
12662197 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12672197 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12682197 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12602207 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 Mikroliter
5 options
Artikelnummer. 12632207
Marke: Epredia MS738R7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p53 Ab-8, Mouse Monoclonal Antibody.
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to mdm2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein p53 senses DNA damage and possibly facilitating repair. Mutation involving p53 is found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.
Host Species: Mouse
Clone: DO-7 + BP53-12
Isotype: IgG2b + IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: aa 37-45 and aa 20-25
Immunogen: Recombinant human p53 protein
Molecular Weight: 53kDa
Positive Control: MDA-231, SKBR-3 cells or Colon CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen p53 Ab-8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon DO-7 + BP53-12
Konzentration
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human p53 protein
Menge 7 mL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cancer and Tumor Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Prediluted
Isotype IgG2a, IgG2b