missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p53 Antibody (BP53-12 + DO-7), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-34563AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human, Bovine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Spezifikation
| p53 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 | |
| Recombinant human wild-type p53 protein (BP53-12) & Recombinant human wild type p53 protein expressed in E. coli (DO-7) (Uniprot: P04637) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, p53 Pathway, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 7157 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ, IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| BP53-12 + DO-7 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine, Monkey | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur