Beschreibung
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | p53 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | V5P4H6*B3 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |