Learn More
p53 Tumor Suppressor Protein Rabbit, Clone: TP53/1799R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7157-RBM10-P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15991008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.40 €
    478.00 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 76.40 €
    13% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
p53 Tumor Suppressor Protein
Predominantly nuclear
TP53/1799R
Unconjugated
Rabbit
MDA-MB-231 Cells. Breast or Colon carcinoma
100 μg
Primary
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Recombinant full-length human TP53 protein
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.