missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p57 Kip2 Antibody (SPM308), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18610226 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18610226 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18610226 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247765B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

p57 Kip2 Monoclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p57 Kip2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM308
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human p57 Kip2 protein (Uniprot: P49918)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1028
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.