Learn More
P62/SQSTM1 Mouse anti-Human, Clone: 1H5C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen P62/SQSTM1
Klon 1H5C1
Konzentration 1.33 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887825
Unterlagen ansehen
Proteintech
66184-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877825
Unterlagen ansehen
Proteintech
66184-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The molecular weight of p62 is predicted as 48/ 38 kDa, while western blot analyses using this antibody demonstrate the major band around 60-62 kDa in various tissues.
This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.
Spezifikation
Spezifikation
P62/SQSTM1
1.33 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A170, EBIAP, ORCA, OSIL, p60, P62, P62;SQSTM1, p62B, PDB3, sequestosome 1, SQSTM1, Ubiquitin binding protein p62, ZIP3
SQSTM1
IgG2a
Protein A
Antibody
1H5C1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
Q13501
8878
P62/SQSTM1 Fusion Protein Ag13131
Primary
-20°C
SQSTM1