missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p63/TP73L Antibody (CL3748) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289525 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289525 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289525

Marke: Novus Biologicals NBP305501MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p63/TP73L
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3748
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias amplified in squamous cell carcinoma, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H3D4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8626
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.