missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p70 S6 Kinase/S6K Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18586220 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18586220 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18586220

Marke: Novus Biologicals NB100293H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

p70 S6 Kinase/S6K Polyclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen p70 S6 Kinase/S6K
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Simple Western
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 475 and the C-terminus (residue 525) of human Ribosomal Protein S6 Kinase, 70 kDa, polypeptide 1 using the numbering given in entry NP_003152.1 (GeneID 6198).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6198
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.