Learn More
Dostmann Electronic™ 2-KANAL THERMOMETER TYP K RS232 - Temperaturbereich -200 bis +1200°C
Artikelnummer. 11854372
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−200 °C bis 1370 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11854372
Marke: Dostmann Electronic™ 50000715
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Dostmann Electronic™ P715 2-Channel Universal Thermometer ist ein vielseitiges digitales Handthermometer mit zwei Kanälen, basierend auf Thermoelementen, mit hoher Auflösung und Genauigkeit über den gesamten Messbereich.
  • USB-Schnittstelle
  • Optionale DE-Graph Windows-Software für grafische und tabellarische Dokumentation
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Integrierte Eichfunktion zum einfachen Ausgleich von Sensorabweichungen
  • Physikalische 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierfunktion
  • Messkanäle sind frei belegbar
  • Aufzeichnung von Maximal-, Minimal-, Halte- und Durchschnittswerten
  • Integrierter Sensorhalter für einhändige Bedienung
  • Netzbetrieb möglich
  • Gleichzeitige Anzeige von zwei Messwerten
  • Anzeige der Temperaturdifferenz
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturüberwachung
Höhe (metrisch) 44 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Material Gehäuse: Kunststoff
Modell Gehäuse P715
Auflösung 0.1°C
Gewicht (metrisch) 350 g
Produkttyp 2-Kanal-Thermoelement des Typs K, J, L, N, T, Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 1370 °C
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis 1370 °C
Akkulaufzeit ca. 20 Stunden
Akkutyp 9 V
Genauigkeit ±0,2/±0,5/±1 °C
Display 2-zeilige LCD-Anzeige
Breite (metrisch) 93 mm