Learn More
Dostmann Electronic P750 Temperatur/Feuchtigkeits-Thermohygrometer
Product Code. 10219321
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Calibrated:
Ja
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10219321
missing translation for 'mfr': Dostmann Electronic 50000750
Only null left
Add to basket
Add to basket
Robuste, zuverlässige und präzise Multifunktionsgeräte, die sich durch ihre hohe Genauigkeit von ±0.03 °C auszeichnen
  • P750 Temperatur-/Feuchte-Instrument
  • Hochpräzises Hand-Thermomessgerät mit 1 Kanal, max. Genauigkeit + - 0,03°C (PT100)
  • USB-Schnittstelle
  • Optionale DE-Graph Windows-Software für grafische und tabellarische Dokumentation
  • Hohe Messgenauigkeit
  • Integrierte Eichfunktion zum einfachen Ausgleich von Sensorabweichungen
Specifications
Calibrated Ja