Learn More
Dostmann Electronic™ THERMOHYGROMETER, TRAGBAR Eingänge: Pt100, Thermoelemente, Feuchte,
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-200°bis +850 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 93 x 44 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Kunststoff |
| Modell | Gehäuse P770 |
| Auflösung | 0,1 °C bzw. 0,1 % |
| Gewicht (metrisch) | 300 g |
| Produkttyp | Handmessgerät |
| Max. Temperatur (metrisch) | 850 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -200 °C |
| Mehr anzeigen |