missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PA1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-76239PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PA1 Polyclonal antibody specifically detects PA1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| PA1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| chromosome 16 open reading frame 53, FLJ22459, GAS, glutamate-rich coactivator interacting with SRC1/NCOA1, MGC4606, PA1, PAXIP1-associated protein 1, PTIP-associated 1 protein, PTIP-associated protein 1 | |
| Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human GAS. The immunogen is located within the last 50 amino acids of GAS. Amino Acid Squence: LDSEDPSPASPPLRS | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 79447 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur