Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ HPLC-Säulen
Artikelnummer. p-9601006 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Bed Length:
50 cm
200 cm
Bed Width:
1 mm
315 µm
Flussrate:
0,1 bis 1,5 µl/min
0,1 bis 1 µl/min
1 bis 15 µl/min
Pillar Length:
18 µm
28 µm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bed Length Bed Width Flussrate Pillar Length unitSize
17742219 50 cm 1 mm 1 bis 15 µl/min 28 µm -
17864601 50 cm 315 µm 0,1 bis 1,5 µl/min 18 µm 1 Stück
17874601 200 cm 315 µm 0,1 bis 1 µl/min 18 µm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17742219
Marke: Thermo Scientific™ COLCAP050G1B
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteom-, Metabolom- und Lipidom-Proben mit Thermo Scientific™ μPAC™ HPLC-Säulen.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteom-, Metabolom- und Lipidom-Proben mit Thermo Scientific™ μPAC™ HPLC-Säulen. Diese speziellen Säulen bieten die äußerst hohe Auflösung, die benötigt wird, um die maximale Menge an Informationen aus hochkomplexen Proben mit Low-Flow-Chromatographie zu extrahieren.
Probenabdeckung – µPACᵀᴹ HPLC-Säulen bieten eine umfassende Abdeckung, die sich ideal für Proteomik, Metabolomik und Lipidomik eignet. Bei Verwendung für die Single-Shot-Proteomanalyse können fast 10.000 Identifizierungen erzielt werden.
Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule – Jede Säule wird mit derselben Lithographiemaske hergestellt, wodurch die Konsistenz und Leistung von Säule zu Säule gewährleistet wird.
Flexibilität bei der Durchflussrate – µDie PACᵀᴹ HPLC-Säulen können mit einem moderaten LC-Pumpendruck von bis zu 350 bar über einer breiten Palette von Flussraten (100 – 1.000 nl/min) betrieben werden.
Spezifikation
Flussrate 1 bis 15 µl/min
Max. Druck 350 bar (5076 psi)
pH 1,5 bis 7
Porengröße 100 bis 200 Å
Porosität 59%
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase C18.
Verpackungsmaterial Silikon-Chip
Säulentyp Mikro-Säulenarray
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Bed Length 50 cm
Bed Width 1 mm
Interpillar Distance 2,5 µm
Pillar Diameter 5 µm
Pillar Length 28 µm